Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de 2 tapones SI 3350 Tygon™
El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas. Los tubos de 2 tapones SI 3350 Tygon™ Saint Gobain Performance Plastics™ mejoran las características de flujo al reducir el área de la superficie.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 070497-19
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
- El orificio ultrasuave reduce el potencial de atrapamiento de partículas
- Al tener un mínimo de extraíbles, la integridad de los líquidos se mantiene
- Excelentes características de flujo
- Norma sanitaria 3-A n.º 18-01, FDA 21 CFR 175.300 y certificación NSF 51
Especificaciones
Tubing | |
0.1 in. | |
Tygon 3350 | |
381 mm | |
0,85 mm |
Morado/naranja | |
2,54 mm | |
15 in. | |
0.03 in. | |
6/paq. |