Learn More
DuPont™ Tychem™ NT420
Click to view available options
Tamaño:
Grande, 8,5
Medio, 7,5
Pequeño, 6,5, 6-7/pequeño
XL, 9,5
Descripción
- Guantes desechables de 0,2 mm para trabajos que requieren protección química y una buena sensibilidad táctil al mismo tiempo
- La sensación de «segunda piel» y la formulación de bajo módulo reducen la fatiga de las manos
- CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO B, JKOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Sin látex ni polvo
- Apto para el contacto con alimentos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | CAT. III, CE |
Descripción | Los guantes Tychem™ NT420 son una opción sin polvo perfecta para trabajos que requieren la máxima protección de barrera al tiempo que se mantiene la discriminación táctil |
Color | Azul |
Acabado exterior | Suave |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
Tamaño | Medio, 7,5 |
Modelo | Ambidiestro, NT420 |
Grosor (imperial) | 8 mil |
Grosor (métrico) | 0,2 mm |
Mostrar más |
1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
3. Posibles alérgenos: tiazol
4. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
5. Solo para uso profesional