Learn More
DuPont™ Tychem™ NT420
Catalog Number 16300466
Click to view available options
Tamaño:
Grande, 8,5
Medio, 7,5
Pequeño, 6,5, 6-7/pequeño
XL, 9,5
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Guante desechable muy resistentes, barrera frente a la mayoría de grasas e hidrocarburos. Idóneos para trabajos que requieren protección frente a sustancias químicas y, a la vez, conservar una buena sensación táctil.
  • Guantes desechables de 0,2 mm para trabajos que requieren protección química y una buena sensibilidad táctil al mismo tiempo
  • La sensación de «segunda piel» y la formulación de bajo módulo reducen la fatiga de las manos
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TIPO B, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Sin látex ni polvo
  • Apto para el contacto con alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Certificaciones/conformidad (Europa) CAT. III, CE
Descripción Los guantes Tychem™ NT420 son una opción sin polvo perfecta para trabajos que requieren la máxima protección de barrera al tiempo que se mantiene la discriminación táctil
Color Azul
Acabado exterior Suave
Latex Free
Material Nitrilo
Tamaño XL, 9,5
Modelo Ambidiestro, NT420
Grosor (imperial) 8 mil
Grosor (métrico) 0,2 mm
EN 421 N.º
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKOPT
EN ISO 374 - 5
Estilo de puño de los guantes Plano
Revestimiento Sin revestir
Cantidad 50 guantes por dispensador/20 dispensadores por caja: 1000 guantes en total
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 240 mm
Mostrar más Mostrar menos
1. Almacenar en lugares oscuros y que no sean húmedos
2. Enjuagar los guantes en agua corriente antes de retirarlos con un detergente neutro si fuera necesario
3. Posibles alérgenos: tiazol
4. Los guantes no se deben usar en lugares calientes, con llamas abiertas, chispas o en entornos potencialmente inflamables
5. Solo para uso profesional