Learn More
DuPont Tychem™ 4000 S con Calcetines
Las prendas Tychem™&trade 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.
Marca:  DuPont D15193507
Detalles adicionales : Peso : 1.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919416
  • 641.00€ / paquete de 15
Fecha estimada de envío
08-07-2019
Añadir a la cesta
Alertas:
MTO: Made to order terms & conditions apply.Working in Ex-Zones: Please take this into account for your risk-assessment that the attached socks may isolate the wearer. There is the possibility that the garment and wearer cannot by grounded via the shoes and other measures for grounding the garment and the wearer are required.The garment does not protect against ionizing radiation.This garment and/or fabric are not flame resistant and should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments.
Descripción
Descripción
  • DuPont™ Tychem™ 4000 S con calcetines. Mono con capucha con calcetines integrados y tapilla adicional hasta la rodilla. Disponible en blanco. Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos para un óptimo ajuste, presillas elásticas al pulgar que evitan que se suban las mangas. Tapilla autoadhesiva de barbilla para cierre estanque del traje a la mascarilla.
    Las prendas Tychem™ 4000 S están hechas de tejidos ligeros y duraderos (<800g por prenda) consistentes en un film laminado resistente a los químicos en un sustrato resistente Tyvek™. Proporcionan una barrera frente a la permeación de químicos inorgánicos y una amplia gama de compuestos químicos orgánicos, incluido el fenol, etanol y metanol.
    Tychem™ 4000 S es ideal en mezclas químicas, recuperación y respuesta a emergencias. Se utiliza en gran variedad de industrias, incluidas operaciones de limpieza medioambiental, gas y petróleo, ingeniería química, equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.
Especificaciones
Especificaciones
Certified according to Regulation (EU) 2016/425Chemical protective clothing, Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-BEN 14126 (barrier to infective agents), EN 1073-2 (protection againstradioactive contamination)Antistatic treatment (EN 1149-5) - on inside;
White
162-170 cm
124 g/m2
Chemical protective clothing
Front
Yes
Tychem
84-92 cm
Non-sterile
Stitched, Taped
Small
Chemical handling, environmental clean-up operations and emergency response.
Category III, Type 3-B, 4-B, 5-B and 6-B
unisex
Elastic
Tychem 4000 S with socks
0
15
Videos