Learn More
DuPont™ Bata Tychem ™ 2000C
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño:
M
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- Puños dobles para una mayor protección y una conexión más estrecha con los guantes
- Muñecas elásticas
- Puño de punto (interior) para mayor comodidad
- Ofrece una buena protección de barrera de permeación contra una amplia gama de productos químicos inorgánicos y peligros biológicos (incluso bajo presión)
- Se utiliza para la protección contra salpicaduras o salpicaduras presurizadas en diversos entornos industriales, incluida la fabricación de papel y pulpa, el procesamiento de alimentos, el procesamiento de productos químicos y la fabricación farmacéutica
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | 2XL |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Single-use |
| Certificaciones/conformidad | (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-1 |