Learn More
Human TXK, GST Tag Recombinant Protein
TXK Recombinant Human Protein
628.00€ - 1826.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003319.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Peso molecular | 58.5 kDa |
Alias de gen | TXK |
Familia Quinasa | TEC Kinase Family |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10277564
|
Invitrogen
PV5860 |
10μg |
628.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15438713
|
Invitrogen
PR9089A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TXK, along with the close relatives BMS, ITK, and BTK, signal downstream of antigen receptors and other types of receptors.Especificaciones
NP_003319.2 | |
58.5 kDa | |
TEC Kinase Family | |
Recombinant | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
Kinase Assay | |
TXK | |
Human | |
GST Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus | |
Recombinant, Catalytic Domain |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.