Learn More
Descrizione
- Orange Single Use Glove with Grip Pattern
- Ambidextrous for easy and quick donning
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance (Europe) | CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Type B: K,O,P,T, EN 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Industrial, Healthcare, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Color | Orange |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Grip Pattern |
| Finger Thickness (English) | 10.24 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.26 mm |
| Latex Free | Yes |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?