Learn More
Thermo Scientific™ Adaptadores de cestillos redondos TX-750
Añada más funcionalidad a su rotor con los adaptadores de cestillo redondo Thermo Scientific™ TX-750.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003710
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012759
  • 628.58€ / paquete de 4
Envío estimado: 09-12-2021
Descripción
Descripción
Añada más funcionalidad a su rotor con los adaptadores de cestillo redondo Thermo Scientific™ TX-750, que proporcionan soporte para tubos de fondo redondo y cónicos y frascos, microtubos y tubos de recogida de sangre.
Los adaptadores albergan tubos y frascos cónicos y base redonda, microtubos y tubos de recogida de sangre.
Especificaciones
Especificaciones
Frasco 250mL
Frasco 250mL
Adaptador de cestillos redondos
250mL
Frasco Nalgene de 250 ml, frasco cónico BD Falcon de 225 ml/175 ml (necesita BD n.º 352090) (solo cestillos abiertos), frasco cónico Nunc de 200 ml (necesita Nunc n.º 377585) (solo cestillos abiertos), frasco cónico Nalgene de 175 ml (necesita Nalgene n.º DS3126-0175) (solo cestillos abiertos)
Certificados
Ver productos accesorios