Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gradillas para tubos de ensayo de polipropileno de dos niveles
Diseñadas para resistir altas temperaturas de agua para la incubación.
33.45€
Especificaciones
Incluye | Asas de placas terminales integradas |
---|---|
matriz, red, conjunto | 4 x 10 |
Material | Polipropileno |
Posiciones | 40 |
Forma | Rectángulo |
Código de producto | Marca | Admite | Diámetro de la abertura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Diámetro de la abertura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15500002
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18513-1640 |
Tubos (13 a 16 mm) | 16 mm |
33.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15375896
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18513-2040 |
Tubos (16 a 20 mm) | 20 mm |
33.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Diseñadas para resistir altas temperaturas de agua para la incubación.
- Mantenga los viales de suero, los viales de RIA, los viales de reacción T3 o T4, o cualquier otro vial o tubo de las mismas dimensiones
- No se oxidará ni corroerá
- Ligero
- Esterilizable en autoclave
- Estructura de polipropileno
- Incluye asas en la placa de extremo
Especificaciones
Asas de placas terminales integradas | |
Polipropileno | |
Rectángulo | |
254 x 111 x 89 mm | |
10 pulg | |
4,37 in | |
3,5 in |
4 x 10 | |
40 | |
1 unidad | |
254 mm | |
111 mm | |
89 mm |