Learn More
Fisherbrand™ Bolsas de muestreo de polietileno estériles
Diseñado con un sistema de cierre con alambre de metal redondo y lengüetas de seguridad a prueba de perforaciones. Las bolsas de muestreo de polietileno estériles Fisherbrand™ son a prueba de fugas cuando se sellan.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.12900kg
Código de producto. 11502783
  • 176.17€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con polietileno virgen muy resistente y flexible 
  • Bolsas de polietileno transparentes estériles sin juntas laterales
  • Elija una zona de marcado transparente o blanca para escribir anotaciones
  • Lengüetas de fácil abertura para abrir la bolsa sin tocar los bordes
  • Ideales para su uso con muestras sólidas, semisólidas o líquidas
  • Para su uso en laboratorios en los que las muestras se deban obtener en un ambiente estéril.
Especificaciones
Especificaciones
60 mL
Uso en todos los laboratorios en los que las muestras deben recogerse en un entorno estéril
Estéril