Learn More
Tween™80, ácido oleico al ∽75 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Cantidad:
0.5 L
1 L
4 L
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tween 80 |
Color | Amarillo |
Forma física | Líquido |
Densidad | 1.08g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽75% |
Cantidad | 1 L |