Learn More
Polysorbate 40, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 334142500
Detalles adicionales : CAS : 9005-66-7 Peso : 0.31250kg
Cantidad. 250mL
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10409252
  • 26.90€ / 250 ml
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
9005-66-7
522.676
HMFKFHLTUCJZJO-OQUNMALSSA-N
92329579
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
C26H50O10
MFCD00165345
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
2-[(2R)-2-[(2R,3R,4R)-3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl dodecanoate
Especificaciones
Polysorbate 40
1.0500g/mL
C26H50O10
Authentic
Glass bottle
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
522.676
Viscous Liquid or Paste At 25°C
Solubility in water: 100g/L. Other solubilities: 100g/L isopropyl alcohol, xylene, insoluble in propylene glycol and mineral oil
Yellow
250mL
9005-66-7
89 to 105mg KOH/g
MFCD00165345
Polyoxyethylene (20) Sorbitan Monopalmitate, Polysorbate 40
HMFKFHLTUCJZJO-OQUNMALSSA-N
2-[(2R)-2-[(2R,3R,4R)-3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]ethyl dodecanoate
92329579
41 to 52mg KOH/g
ca.200 mPa.s (50°C)
>200°C
1.05
Videos
SDS Documentos