Learn More
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082764 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 gal.
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
4546 ml
500 ml
Código de producto. 15825398
Marca: Thermo Scientific J20605.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 9005-64-5
Fórmula molecular (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Peso molecular (g/mol) 522.68
Número MDL MFCD00165986
Clave InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
PubChem CID 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tween 20™
Forma física Líquido
Punto de ebullición >100°C
Densidad 1.105
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación >110°C
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.105
Nombre IUPAC Dodecanoato de 2-[2-[3,4-bis(2-hidroxietoxi)oxolan-2-il]-2-(2-hidroxietoxi)etoxi]etilo
Grado Ultrapuro