Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de tierras raras revestidas de PTFE
Utilícelas para aumentar de forma significativa la fuerza magnética y la resistencia a la desmagnetización. Las barras agitadoras de tierras raras se identifican fácilmente mediante un punto negro de carbono químicamente inerte.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.00400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11541953
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Utilizan imanes de tierras poco habituales para aumentar de forma significativa la potencia magnética en comparación con aquellas que utilizan imanes AlNiCo
  • El núcleo de samario-cobalto es resistente a la desmagnetización
  • Identificadas mediante un punto negro de carbono químicamente inerte
La elevada potencia del acoplamiento magnético de las barras de agitación de tierras poco frecuentes puede causar la abrasión del revestimiento de PTFE frente a la base del recipiente. Cuando se utilizan matrices de agitación, como en las placas multipocillo, se puede observar una interacción lateral entre las barras agitadoras.
Especificaciones
Especificaciones
PTFE
Núcleo magnético de samario-cobalto encapsulado de PTFE
2/Paq.
3 mm
Cilíndrico
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Blanco
Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras&
Barra agitadora
8 mm
Videos