Learn More
WTW™ Kits de calibración Turb™
Obtenga resultados de calibración óptimos para turbidímetros portátiles Turb™ 355 Series con los kits de calibración Turb™.
Marca: WTW™ 600541
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
Descripción
- Incluye paño de limpieza y cuatro anillos de indexación
- Para su uso con turbidímetro portátil Turb® 350 IR
- Turbidez de 0,02-10-100-1000 NTU
- Juego de calibración
Especificaciones
Turbidímetro portátil Turb 350 IR | |
Kit de calibración | |
Paño de limpieza y cuatro anillos de indexación | |
0,02, 10, 100, 1000 NTU |