Learn More
Ácido túngstico(VI), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408197
29.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-03-1
H2O4W
249.85
MFCD00011336
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
tungstic acid, tungstic vi acid, dihydroxy dioxo tungsten, dihydrogen wolframate, wolframsaure, tunstic acid, dihydroxidodioxidotungsten, tungstic acid h2wo4, unii-j4d6k0rx2g
1152
CHEBI:36272
dihidroxi(dioxo)tungsteno
O[W](=O)(=O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-03-1
H2O4W
249.85
MFCD00011336
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
tungstic acid, tungstic vi acid, dihydroxy dioxo tungsten, dihydrogen wolframate, wolframsaure, tunstic acid, dihydroxidodioxidotungsten, tungstic acid h2wo4, unii-j4d6k0rx2g
1152
CHEBI:36272
dihidroxi(dioxo)tungsteno
O[W](=O)(=O)O
Applied as flavoring agent and fragrance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1473°C
Nombre del producto químico o material Tungstic(VI) acid
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water and acid. Soluble in alkaline solution.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.86
Índice de refracción 2.24
Densidad 5.5