Learn More
Varilla de tungsteno, 6,3 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-5547778
88.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-33-7
W
183.84
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
23964
CHEBI:27998
tungsteno
[W]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-33-7
W
183.84
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
23964
CHEBI:27998
tungsteno
[W]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tungsten
Aspecto Silver Gray rod
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 10 cm
Formulario Varilla, ≈6,01g/cm, templado: suave