Learn More
Tungsten powder, 99.95% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 042477.A3
Detalles adicionales : CAS : 7440-33-7 Peso : 2.00000kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318998
  • 561.00€ / 2 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-06-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
7440-33-7
183.84
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
23964
tungsten
W
MFCD00011461
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
CHEBI:27998
[W]
Especificaciones
Tungsten
7440-33-7
99.95% (Metals basis)
MFCD00011461
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
tungsten
23964
Powder
2kg
Light Gray powder
W
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
[W]
183.84
CHEBI:27998
Gray