Learn More
Tungsteno, solución estándar plasmática, Specpure™, W 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11309907
47.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
(NH4)2WO4 in H2O
MFCD00011461
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
(NH4)2WO4 in H2O
MFCD00011461
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tungsten, plasma standard solution, Specpure™
Concentración W 1000μg/ml
Cantidad 50 mL
Forma física Líquida