Learn More
RETSCH Tungsten Carbide Comfort Grinding Jars
Use these grinding jars with Retsch™ ball mills. Retsch™ Tungsten Carbide Comfort Grinding Jars feature an O-type sealing for safe operation.
Marca:  RETSCH 01.462.0222
Detalles adicionales : Peso : 6.15000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10615553
  • 4450.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
01-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Available in a variety of sizes
  • Optional aeration covers
  • Pressure tight safety closure devices
Especificaciones
Especificaciones
250mL
Tungsten Carbide
For PM 100, PM 400
Comfort Grinding Jar
Videos
Documentos
Ver productos accesorios