Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de antígenos tumorales
Micromatriz de antígenos tumorales con 4319 péptidos específicos de antígenos impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
Marca: PEPperCHIP™ SPC.023.001
Detalles adicionales : Peso : 0.02200kg
Descripción
- Contenido de micromatrices: histona H1.2, histona H4, G2/ciclina-B1 mitótica específica, L-dopacromo tautomerasa, p53, receptor de tirosinquinasa proteica erbB-2, mammaglobina A, proteína de marco de lectura alternativa TCRgamma, estromelisina-3, proteína SSX2, antígeno prostático específico, antígeno de cáncer/testículo 1, protooncogén myc, claudina-6, molécula de adhesión celular relacionada con antígeno carcioembrónico 5, proteína de melanocitos PMEL, proteína del tumor de Wilms, tirosinasa, SOX-2, glicoproteína mielina-oligodendrocitos, actina, músculo esquelético alfa, clase I HLA, cadena alfa A-36
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/13 aa
- Número de péptidos: 4319 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores | |
Vidrio microscópico | |
Código de barras individual para cada micromatriz | |
1 portaobjetos | |
1 mm | |
Transparente |
75,4 x 25 mm | |
Micromatriz de péptidos de alta densidad | |
No estéril | |
1 copia de matriz por micromatriz | |
Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos | |
ISO 9001:2015. | |
RUO |