Learn More
Gilson™ PVC Tubing for HF2 pump head
For use with HF2 pump head
92.35€ - 108.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | PVC |
Longitud global (métrico) | 300 cm |
Permeabilidad a los gases | Bajo |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10422222
|
Gilson™
F117970 |
4 mm | 128 ml/min |
92.35€
3 metros |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10246022
|
Gilson™
F117982 |
8 mm | 340 ml/min |
108.00€
3 metros |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10615313
|
Gilson™
F117981 |
6 mm | 218 ml/min |
107.00€
3 metros |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
As part of our MINIPULS™ 3 and Evolution lines of peristaltic pumps, Gilson offers a variety of tubing of different material, inner diameter sizes, and lengths.
Choice of Materials
- Silicone (Versilic™) tubing—is biologically neutral and does not inhibit cell culture while meeting European Pharmacopeia requirements, USP Class VI biological tests, and ISO 10993 biocompatibility.
- ISOVERSINIC™ tubing—shows excellent resistance to strong acids, oxidizing agents, and aromatic and chlorinated solvents.
- PharMed™ tubing—meets European Pharmacopeia requirements, USP Class VI biological tests, and ISO 10993 biocompatibility.
- PVC (Tygon™) tubing—handles virtually all inorganic chemicals found in the lab and can be used in corrosive environments.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PVC | |
300 cm | |
Bajo |