Learn More
Kartell™ Acoplamientos de manguera
Polyethylene disconnectors provide a quick, flexible, and safe alternative to expensive adapters. Kartell™ Tapered Hose Couplings tightly join glass, rubber, or plastic hoses together.
Marca:  Kartell™ 7053600
Detalles adicionales : Peso : 0.07520kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12549756
  • 36.80€ / paquete de 10
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
CE/IVD
12-14 mm
Polyethylene
Hose Coupling
10 pcs.
Natural
Bore Size 7.3 mm
12/13/14 mm
Glass, rubber, or plastic hoses
7.3mm bore