Learn More
Masterflex™ Adaptador de tubos, PVDF Luer Lock hembra
Tipo de conexión estándar para jeringas, además de ideal para muchas aplicaciones con tubos pequeños.
Marca:  Masterflex™ 31201-50
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 12468690
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
Estos adaptadores sanitarios de luer hembra a mini de 19,05 mm (3/4 pulgadas) están disponibles en polipropileno o PVDF.
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de vacío
Sanitaria × Luer
PVDF
Adaptador de tubos sanitario, PVDF; mini de 19,05 mm (3/4 pulgadas) a Luer Lock hembra
Tamaño de la abrazadera sanitaria (puerto 1): 3/4 pulg