Learn More
BOLA Tubing
Product Code. 10539042
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
2 mm
3.175 mm
3.6 mm
6.35 mm
6.5 mm
6.8 mm
8 mm
9.5 mm
9.52 mm
12 mm
13 mm
14 mm
20 mm
Unit Size:
1m
3m
5m
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Inner Unit Size
10539042 9.52 mm 1m
15283179 3.175 mm 3m
10444291 8 mm 1m
10074890 13 mm 1m
10695811 20 mm 1m
15649526 2 mm 5m
10024940 3.6 mm 1m
10666181 6.35 mm 1m
10013421 6.8 mm 1m
10514022 12 mm 1m
10481302 14 mm 1m
10237411 6.5 mm 1m
10136220 9.5 mm 1m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10539042 Fornitore BOLA N. del fornitore S 181128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.71€
    89.48€ / 1 metros
    Ahorro 21.23€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Tubing, Virgin, Milky-white
  • Translucent to milky-white appearance.
  • Almost universal chemical resistance
  • Free from extractable agents
  • Physiologically safe
  • Non-adhesive surface
  • Very good sliding characteristics
  • Very good dielectric characteristics
  • Flame retardant according to UL94V0
  • Oxygen value more than 95
  • Resistant to irradiation and weather
  • Can be sterilized in ETO and in autoclaves
Specifica
Certifications/Compliance FDA
Autoclavable Autoclavable
Diameter (Metric) Inner 9.52 mm
Min. Operating Temperature (Metric) '-200°C
Sterility Non-sterile
Color Transparent
Flexibility Rigid
Maximum Pressure 47
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.