Learn More
Kartell™ K32 Rubber Hoses
Kartell™ K32 Rubber Hoses are useful for medium concentration acids and are a flexible connection to various components and accessories.
Marca:  Kartell™ 0386200
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10409761
  • 47.50€ / 10 metros
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las mangueras de caucho Kartell™ K32 son útiles para ácidos de concentración media y son una conexión flexible a varios componentes y accesorios.
naranja, caucho natural K32, 5 mm × 8 mm, 10 m de longitud
Especificaciones
Especificaciones
5 mm
8 mm
Útiles para gases, líquidos no corrosivos y ácidos de concentración media.
10 m
de 70 °C
Caucho
10 m
-35 °C
Naranja