Learn More
Cole-Parmer™ Tube Rack
Tube Rack for microtubes.
423.00€ - 496.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla de tubos |
---|---|
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10774337
|
Cole-Parmer™
79520-96 |
64 tubos de 1,5 mL |
423.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10470295
|
Cole-Parmer™
79520-97 |
25 tubos |
496.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10794337
|
Cole-Parmer™
79520-99 |
16 tubos de 30 mL |
423.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10784337
|
Cole-Parmer™
79520-98 |
12 tubos |
461.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Keep your shaking incubator running properly with these accessories for Cole-Parmer™ SH-200 Series Shakers and SI-200 Series Shaking Incubators.
- Holds 1.5 mL, 15 mL and 50 mL sample tubes.
- Tube Racks are held to the orbiting platform by a patent pending Magnalock system, allowing quick coupling and de-coupling without tools.
- The angle of the tubes can be adjusted up to 30°C.
Especificaciones
Gradilla de tubos | |
1 unidad |