Learn More
Fisherbrand™ Tube Holders
Holds multiple tubes for simultaneous processing of samples with indirect sonication. Fisherbrand™ Tube Holders are available for a range of tube styles and capacities.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15300382
  • 214.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • White holder holds 8 1.5mL polystyrene tubes
  • Blue holder holds 18 0.3mL thin-walled PCR tubes
  • Black holder holds 12 0.5mL thin-walled PCR tubes
Especificaciones
Especificaciones
Blue tube holder
0.3mL thin-walled PCR tubes
445
Videos