Learn More
Gosselin™ Tube Cap, Straight Plugs
Description
- All closures and tubes are produced with high-tech equipment using injection molding technology.
- The raw plastics used are virgin and comply with the current environmental standards.
- Each production lot is subject to inspection throughout the entire production process according to the standard references, which are reinforced by Gosselin’s own specifications.
- All closures are vertically ribbed for easier grip.
Spécification
Spécification
| Product Type | Straight Plug |
| Material | LDPE |
| Color | White |
| No. per Pack | 1000/Pk. |
| No. per Case | 20,000/Cs. |
| Quantity | 1000/Pk. |
| For Use With (Equipment) | Tube code: TL40 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?