Learn More
TTLL10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 26014-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16814545
  • 319.00€ / 150 microlitros
Envío estimado: 22-10-2021
Descripción
Descripción
Inactive polyglycylase.
Especificaciones
Especificaciones
TTLL10
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A4Q9F3, Q5XI57, Q6ZVT0
Inactive polyglycylase TTLL10, TTLL10, TTLL5
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
254173, 298692, 330010
Western Blot
Unconjugated
TTLL10
Liquid
TTLL10
TTLL10 Fusion Protein Ag23258
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat