missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TSPAN13 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno TSPAN13
Concentración 0.53 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16818784
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
18974-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16808784
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
18974-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a member of the transmembrane 4 superfamily, also known as the tetraspanin family. Most of these members are cell-surface proteins that are characterized by the presence of four hydrophobic domains. The proteins mediate signal transduction events that play a role in the regulation of cell development, activation, growth and motility.
Especificaciones

Especificaciones

TSPAN13
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O95857, Q5FVL6, Q9D8C2
27075, 366602, 66109
TSPAN13 Fusion Protein Ag6997
Primary
-20°C
TSPAN13
0.53 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
NET 6, NET6, Tetraspan NET 6, tetraspanin 13, TM4SF13, Tspan 13, TSPAN13
Tspan13
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications