Learn More
Triptófol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como reactivo para la preparación de inhibidores del dominio C-terminal de la ARN polimerasa II y sus actividades antitumorales, agentes anti-VIH-1, inhibidores de las interacciones proteína-proteína, agonistas parciales del receptor de la serotonina 5-HT1A, secretagogos de la hormona del crecimiento, inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), ligandos del receptor de la adenosina A2B, inhibidores potenciales de desintoxicación de la brasinina fitoalexina crucífera, inhibidores de interleucina e inhibidores de la acetilcolinesterasa de sitio de unión doble.
Solubilidad
La solubilidad en metanol da una turbidez muy débil. Soluble en agua a 25 °C, 2749 mg/l.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Se emplea como reactivo para la preparación de inhibidores del dominio C-terminal de la ARN polimerasa II y sus actividades antitumorales, agentes anti-VIH-1, inhibidores de las interacciones proteína-proteína, agonistas parciales del receptor de la serotonina 5-HT1A, secretagogos de la hormona del crecimiento, inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), ligandos del receptor de la adenosina A2B, inhibidores potenciales de desintoxicación de la brasinina fitoalexina crucífera, inhibidores de interleucina e inhibidores de la acetilcolinesterasa de sitio de unión doble.
Solubilidad
La solubilidad en metanol da una turbidez muy débil. Soluble en agua a 25 °C, 2749 mg/l.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tryptophol |
Punto de fusión | 56°C to 59°C |
Punto de ebullición | 174°C (2 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 255°C (491°F) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 125553 |
Índice Merck | 14,9798 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.2 |
Porcentaje de pureza | 97% |