Learn More
Trypsin Inhibitor, soybeans
Inhibits the pancreatic enzyme trypsin
67.30€ - 476.00€
Especificaciones
CAS 9035-81-8
Requisitos de almacenamiento 2° to 8°C
Formato Powder
Para utilizar con (aplicación) Inhibits the pancreatic enzyme trypsin
Descripción Off-white to Pale Brown
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15443659 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
J60982.03
1g 476.00€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
15453659 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
J60982.MC
100mg 67.30€
100 miligramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 6
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Dissolve in 1X PBS at 1 to 10mg/ml for stock solution
Especificaciones
Especificaciones
9035-81-8
Powder
Off-white to Pale Brown
2° to 8°C
Inhibits the pancreatic enzyme trypsin
Signal Transduction Reagent