Learn More
Gibco™ Trypsin (0.25%), phenol red
Trypsin (0.25%), phenol red
Marca: Gibco™ 25050030
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Description
Las soluciones de tripsina Gibco™ se fabrican con polvo de tripsina, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino. Debido a su fuerza digestiva, se emplea ampliamente para la disociación celular, el pasaje de cultivos celulares rutinarios y la disociación de tejido primario. Ofrecemos una gran variedad de tripsina Gibco™ y TrypLE™ libre de origen animal que incluyen:en dos instalaciones
Las soluciones de tripsina Gibco™ se prueban para averiguar el pH, la osmolalidad, la esterilidad y el rendimiento. Además, antes de la fabricación, las materias primas se comprueban para detectar si hay contaminación por endotoxinas, micoplasma, bacterias, hongos y virus, al tiempo que se realizan varios ensayos de actividad, análisis de cenizas y análisis de humedad.
Trazabilidad documentada
Podemos proporcionar documentación detallada para satisfacer sus necesidades de reglamentación. La información disponible sobre la tripsina Gibco™ incluye la trazabilidad del lote, certificados de origen animal, análisis de lotes, certificados de radiación, un resumen de inactivación viral y transparencia de la cadena de suministro.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales
La tripsina Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Specifications
Normas ISO 13485, FDA | |
Tripsina, 20 x 100 ml, concentración 1X, líquido, dilución al 0,25 %, número CAS 9002-07-7, con rojo de fenol, sin quelantes de EDTA, origen de páncreas porcino, solución de reactivo de tripsina, normas ISO 13485 y FDA, se utiliza para el cultivo de células de mamíferos, de –5 a –20 | |
1 X | |
Reactivo para disociación de cultivo celular | |
Sin EDTA | |
20 x 100 mL | |
Páncreas porcino |
De –5 a –20 °C | |
Células de mamíferos | |
Líquido | |
Phenol Red | |
Cultivo de células de mamíferos | |
Para uso exclusivo en investigación |
Safety and Handling
- Trypsin (1X), liquid
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Hazard Statement
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Precautionary Statement
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: Trypsin
For Research Use or Further Manufacturing. Not for use in diagnostic procedures.