Learn More
Uvex™ Trousers 7470-High vis Yellow
Catalog Number p-7231947
Click to view available options
Tamaño:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Pantalones para hombre
  • Color: amarillo de advertencia/azul oscuro
  • Material: 50 % algodón, 50 % poliéster, 270 g/m2
  • Ajuste regular, corte ergonómico, inserto de cuña en el área de la entrepierna, rodillas, cintura unida con elástico, cierre de botón de presión de plástico, bragueta con cremallera, 2 bolsillos traseros, 2 bolsillos laterales con enganche redondeado, bolsillo en la pernera izquierda con solapa, bolsillo de regla
  • Bolsillos de rodilleras, abertura en el bolsillo de la rodilla en la parte inferior con velcro, 2 tiras reflectantes en la pernera, bordado directo Uvex en bolsillo de regla, bordado directo de pictograma de alta visibilidad en la solapa de la pernera izquierda, rodilleras (artículo 9868900)
  • Estándares: UV 801, EN ISO 20471 clase 1 - Norma OEKO-TEX™ 100
  • Tamaños: De 23 a 32, de 42 a 66, de 90 a 110
  • Recargo por tamaño extra: desde la talla 56 o 106, + 10 %
  • Cuidado: lavable a 60 °C, sin cloro, sin lejía, secadora 1 punto, planchado 2 puntos
Tamaño 54
Sexo Para hombre
Color Amarillo
Tipo de tapón Cremallera; cierres a presión
Desechables No
Grosor 270 g/m²