Learn More
Uvex™ Trousers 7470-High vis Orange
Click to view available options
Tamaño:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Descripción
- Pantalones para hombre
- Color: naranja de advertencia/azul oscuro
- Material: 50 % algodón, 50 % poliéster, 270 g/m2
- Ajuste regular, corte ergonómico, inserto de cuña en el área de la entrepierna, rodillas, cintura unida con elástico, cierre de botón de presión de plástico, bragueta con cremallera, 2 bolsillos traseros, 2 bolsillos laterales con enganche redondeado, bolsillo en la pernera izquierda con solapa, bolsillo de regla
- Bolsillos de rodilleras, abertura en el bolsillo de la rodilla en la parte inferior con velcro
- 2 tiras reflectantes en la pernera
- Bordado directo Uvex en bolsillo de regla, bordado directo de advertencia de pictograma en la pernera izquierda
- Estándares: UV 801: UPF 80, EN ISO 20471 clase 1 - Norma OEKO-TEX™ 100
- Tamaños: De 23 a 32, de 42 a 66, de 90 a 110
- Recargo por tamaño extra: desde la talla 56 o 106, + 10 %
- Cuidado: lavable a 60 °C, sin cloro, sin lejía, secadora 1 punto, planchado 2 puntos
Especificaciones
Tamaño | 52 |
Sexo | Para hombre |
Color | Naranja |
Tipo de tapón | Cremallera; cierres a presión |
Desechables | No |
Grosor | 270 g/m² |