Learn More
Kimberly-Clark™ KLEENGUARD™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Trousers
Specially designed for comfort, safety and strength. Kimberly-Clark™ KLEENGUARD™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Trousers is designed for comfort, safety and general protection against larger particles, radioactive dust and chemical splashes.
Marca:  Kimberly-Clark™ 99500
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12671446
  • 114.00€ / paquete de 15
Envío estimado: 21-06-2021
Descripción
Descripción
  • Aprobado como equipo de diseño complejo (Categoría 3) - protege conforme a los niveles especificados para Tipo 5 y 6 de CEN
  • Pantalones protectores de un solo uso y transpirables diseñados para ofrecer la máxima comodidad y seguridad, proporcionando protección general y antiestática contra salpicaduras de agua o productos químicos, líquidos y partículas de polvo
  • Tejido SMS duradero con tratamiento adicional para mayor protección
  • Adecuado para protegerse de las partículas sólidas y la contaminación radiactiva - EN1073-2
  • Sin silicona, apenas se deshilacha y tratada como antiestática - según EN 1149-5
  • Protección contra polvos, fibras grandes y una amplia gama de productos químicos para reducir la contaminación en áreas críticas
  • Adecuado para utilizar  en industrias farmacéuticas, fabricación, servicios públicos, electrónica, agricultura y áreas de pulverización de pintura
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Mientras trabaja en industrias químicas y farmacéuticas.
Tejido de doble capa.
Medio
Partículas más grandes, polvo radioactivo y salpicaduras químicas.
Pantalones