Learn More
Tropina DL-Tropato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7082418
206.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51-55-8
C17H23NO3
DL-Hiosciamina; atropina
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51-55-8
C17H23NO3
DL-Hiosciamina; atropina
Reduces brain levels of acetylcholine
Tropine DL-tropate is used as a reduces brain levels of acetylcholine, Competitive nonselective antagonist at central and peripheral muscarinic acetylcholine receptors, used in opthalmology to dilate the pupil and in efforts of resuscitation in the treatment of bradycardia and cardiac arrest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Cantidad 25 g
Descripción Blanco
Para utilizar con (aplicación) Reduce los niveles cerebrales de acetilcolina
ensayo 0,99
Formula Weight (peso de la fórmula) 289,37g/mol
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Polvo
Beilstein 91260
Clave InChI RKUNBYITZUJHSG-UHFFFAOYNA-N
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate
Peso molecular (g/mol) 289.38