missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tritilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Descripción
Triphenylmethylamine was used to prepare diamondoid porous organic salt.1 It was also used in preparation of N-tritylated β-amino alcohols, useful building blocks in organic synthesis. It is used in the preparation of trityl- cysteine analogs as inhibitors of human mitotic kinesin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La trifenilmetilamina se ha utilizado para preparar sal orgánica porosa diamondoide. También se usó en la preparación de β-aminoalcoholes N-tritilados, compuestos básicos útiles en la síntesis orgánica. Se utiliza en la preparación de análogos de la tritilcisteína como inhibidores de la quinesina mitótica humana.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
La trifenilmetilamina se ha utilizado para preparar sal orgánica porosa diamondoide. También se usó en la preparación de β-aminoalcoholes N-tritilados, compuestos básicos útiles en la síntesis orgánica. Se utiliza en la preparación de análogos de la tritilcisteína como inhibidores de la quinesina mitótica humana.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tritylamine |
Punto de fusión | 100°C to 104°C |
Punto de ebullición | 223°C (14 mmHg) |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 2113674 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.35 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'