Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de lisis Triton™ X-100 con glicerol, 2X, pH 7,4
41.20€ - 66.40€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Temperaturas ambientes |
---|---|
Descripción | Incolora |
Formato | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15430327
|
Thermo Scientific™
J63866.AK |
250 ml |
66.40€
250 ml |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15420327
|
Thermo Scientific™
J63866.=E |
125 ml |
41.20€
125 ml |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Temperaturas ambientes | |
Incolora | |
Líquido |