Learn More
Fibra de cerámica Epsilon Kaowool Triton™, pura, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Especificaciones
Punto de fusión | 1650°C |
Color | Blanco |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Cantidad | 500 g |
Forma física | Sólido |