Learn More
Tritolil fosfato, 99 %, mezcla de isómeros, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-209802
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
1330-78-5
C21H21O4P
368.36
MFCD02102116
Tricresyl phosphate
1330-78-5
C21H21O4P
368.36
MFCD02102116
Tricresyl phosphate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tritolyl phosphate
Nombre de nota tech., 99%
Punto de fusión -30°C
Color Blanco
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 265°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 234°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (sum of isomers) (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3C6H4O)3PO
Índice de refracción 1.5550 to 1.557
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 9940
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.36
Porcentaje de pureza 99%
Grado Técnico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tritolyl phosphate, mixture of isomers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P391-Recoger el vertido.