Learn More
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rodio(I), 99,99 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-209743
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
14694-95-2
C54H45ClP3Rh
925.23
MFCD00010016
IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
84599
[Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
14694-95-2
C54H45ClP3Rh
925.23
MFCD00010016
IXAYKDDZKIZSPV-UHFFFAOYSA-M
chlorotris triphenylphosphine rhodium i, chlorotris triphenylphosphine rhodium, tris triphenylphosphine rhodium i chloride, tris triphenylphosphine chlororhodium, wilkinson's catalyst, unii-0fv534bkev, tris triphenylphosphine rhodium chloride, 0fv534bkev, rhodium; triphenylphosphane; chloride
84599
[Cl-].[Rh+].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Nombre de nota 99.99%
Punto de fusión 245.0°C to 250.0°C
Color Granate
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(C6H5)3P]3RhCl
Cantidad 250 mg
Fieser 01,140; 02,448; 03,325; 04,559; 05,736; 06,652; 07,68; 08,109; 09,113; 15,90
Índice Merck 15, 10245
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, dichloromethane, benzene,, toluene, less soluble in acetic acid, ketones, methanol and, lower aliphatic alcohols, virtually insoluble in alkanes and cyclohexane
Nombre IUPAC tris(trifenilfosfano) hidrocloridilo rodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 925.23
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Forma física Polvo cristalino