Learn More
Tris(trimetilsililo) fosfito, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4089618
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
1795-31-9
C9H27O3PSi3
298.54
MFCD00015588
VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
tris trimethylsilyl phosphite, phosphorous acid tris trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, phosphite 3:1, tritrimethylsilyl phosphite, tmspi, acmc-209efr, trimethylsilanol phosphite, tris-trimethylsilylphosphite, tris trimethylsily phosphite
137213
tris(trimetilsililo) fosfito
C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
1795-31-9
C9H27O3PSi3
298.54
MFCD00015588
VMZOBROUFBEGAR-UHFFFAOYSA-N
tris trimethylsilyl phosphite, phosphorous acid tris trimethylsilyl ester, silanol, trimethyl-, phosphite 3:1, tritrimethylsilyl phosphite, tmspi, acmc-209efr, trimethylsilanol phosphite, tris-trimethylsilylphosphite, tris trimethylsily phosphite
137213
tris(trimetilsililo) fosfito
C[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris(trimethylsilyl) phosphite
Color Incolora
Densidad 0.8930g/mL
Punto de ebullición 78.0°C to 81.0°C (8.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 66°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal P[OSi(CH3)3]3
Índice de refracción 1.4080 to 1.4110 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.893
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.54
Porcentaje de pureza 92%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(trimethylsilyl) phosphite
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.