Learn More
Tris Molecular Biology MP Biomedicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tris |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.14 |
Grado | Biología molecular |