Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de tris(hidroximetil)aminometano, 99+ %, extra puro
Catalog Number p-3737707
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
1185-53-1
C4H11NO3·HCl
157.6
MFCD00012590
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
93573
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;clorhidrato
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
1185-53-1
C4H11NO3·HCl
157.6
MFCD00012590
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
93573
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol;clorhidrato
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Punto de fusión 150.0°C to 153.0°C
Color Blanco
pH 3.5 to 5 (1% soln. at 25°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (HOCH2)3CNH2·HCl
Cantidad 100 g
Información de solubilidad (1% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Extra puro
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.