Learn More
TRIS Hydrochloride, Made from Tromethamine USP, Biotech Reagent Grade, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | TRIS Hydrochloride |
Nombre de nota | Made from Tromethamine USP |
Punto de fusión | 147°C to 153°C |
Notas de grado de pureza | GMP manufactured product |
Envase | Frasco de polietileno |
Cantidad | 2.5 kg |
Gravedad específica | 1L = 0.00kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.6 |
Grado | Reactivo biotecnológico |