Learn More
Trihidrato de cloruro de Tris(etilendiamina)rodio(III), 23,2 % de Rh, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tris(ethylenediamine)rhodium(III) chloride trihydrate |
Punto de fusión | 280°C (decomposition) |
Color | Blanco |
Fórmula lineal | Rh(H2NCH2CH2NH2)3Cl3·3H2O |
Cantidad | 0.5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.61 (389.56 Anhydrous) |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Rh 23,2% |
Forma física | Masa cristalina/fusionado, los cristales se fusionan con el tiempo |