missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tris(ciclopentadienil)neodimio(III), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7050700
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1273-98-9
C15H15Nd
339.527
MFCD00145477
SSQVRIPGXPQKHS-UHFFFAOYSA-N
131698987
ciclopenta-1,3-dieno;ciclopenta-1,3-dieno;ciclopenta-1,3-dieno;neodimio(3 +)
C1C=C[C-]=C1.C1C=CC=[C-]1.[CH-]1C=CC=C1.[Nd+3]
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
1273-98-9
C15H15Nd
339.527
MFCD00145477
SSQVRIPGXPQKHS-UHFFFAOYSA-N
131698987
ciclopenta-1,3-dieno;ciclopenta-1,3-dieno;ciclopenta-1,3-dieno;neodimio(3 +)
C1C=C[C-]=C1.C1C=CC=[C-]1.[CH-]1C=CC=C1.[Nd+3]

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tris(cyclopentadienyl)neodymium(III)
Punto de fusión 417°C
Punto de ebullición 220°C (0.01 mmHg)(sublimation)
Envase Ampolla
Cantidad 1 g
Número UN UN3181
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.53
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Polvo

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'