Learn More
TRIS (Base), BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Catalog Number 15548844
275.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
77-86-1
C4H11NO3
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
77-86-1
C4H11NO3
121.136
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Nombre del producto químico o material TRIS (Base)
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™